納期のご案内
新規お客様登録と同時のご注文締切時間 | ||
FAXにてご注文の場合 | 14:00 | |
Emailにてご注文の場合 | 16:00 | |
WEBにてご注文の場合 | 16:00 |
登録が完了済み(プロフィール情報確認済み)のお客様 | ||
FAXにてご注文の場合 | 14:00 | |
Emailにてご注文の場合 | 16:00 | |
WEBにてご注文の場合 | 19:00 |
Life Technologies Japan Ltd. カスタムプライマー受注担当
TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9585 E-mail: jpprimerorder@invitrogen.com
スケール(nmol)
精製度 | 50 | 200 | 1000 | ||||
脱塩 | カートリッジ | 脱塩 | カートリッジ | 脱塩 | カートリッジ | ||
修飾無し | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
修飾塩基 | イノシン,ウラシル | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
S-オリゴ | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | |
5'-末端修飾 | リン酸化 | 2 | - | 2 | - | 5 | - |
アミン化 | 2 | US | 2 | US | 5 | US | |
ビオチン化 | 2 | US | 2 | US | US | US | |
HEX, TET, FAM,フルオレセイン | 2 | 2 | 2 | 2 | US | US | |
3'-末端修飾 | ビオチン化 | US | US | 4 | 5 | 5 | 5 |
スケール(nmol)
精製度 | 50 | 200 | 1000 | ||||||||
脱塩 | カートリッジ | 脱塩 | カートリッジ | HPLC* | PAGE | 脱塩 | カートリッジ | HPLC* | PAGE | ||
修飾無し | 2 | 2 | 2 | 2 | 5* | US | 4 | 4 | 5* | US | |
修飾塩基 | イノシン,ウラシル | 2 | 2 | 2 | 2 | 6* | US | 5 | 5 | 6* | US |
S-オリゴ | - | - | 3 | 4 | 6* | - | 4 | 4 | 6* | - | |
5'-末端修飾 | リン酸化 | 2 | - | 2 | - | 6* | US | 5 | - | 6* | US |
アミン化 | 2 | US | 2 | US | 6* | US | 5 | US | 6* | US | |
ビオチン化 | 2 | US | 2 | US | 6* | US | US | US | US | US | |
HEX, TET, FAM,フルオレセイン | 2 | 2 | 2 | 2 | 6* | US | US | US | US | US | |
3'-末端修飾 | ビオチン化 | US | US | US | US | 6 | US | US | US | 6 | US |
USは海外生産品で、納期は 2~4週間となります。
スケール(nmol)
精製度 | 50 | 200 | 1000 | ||||||
脱塩 | カートリッジ | 脱塩 | カートリッジ | PAGE | 脱塩 | カートリッジ | PAGE | ||
修飾無し | US | US | 3 | 4 | US | 4 | 4 | US | |
修飾塩基 | イノシン,ウラシル | US | US | 4 | 5 | US | 5 | 5 | US |
S-オリゴ | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | |
5'-末端修飾 | リン酸化 | US | - | 4 | - | US | 5 | - | US |
アミン化 | US | US | 4 | US | US | 5 | US | US | |
ビオチン化 | US | US | 4 | US | US | US | US | US | |
HEX, TET, FAM,フルオレセイン | US | US | 4 | 5 | US | US | US | US | |
3'-末端修飾 | ビオチン化 | US | US | US | US | US | US | US | US |
- 液体濃度:50nmolスケール=100 µM、200 nmolスケール=500 µM、1000 nmolスケール=2500 µM。(TEに溶解させている)
- 3'ビオチンは国内生産では44 merまでとなります。45 mer以上の場合は海外生産となります。
- 合成したプライマーが品質検査に不合格の場合は、再合成を行うため出荷が遅れますのでご了承ください。詳細は 品質管理と保証値をご覧ください。
- 多数本を同時にご注文頂いた場合、納品日をご相談させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- 1 µmolスケールあるいは、HPLC精製あるいは、81塩基以上のプライマー等につきましては、記載の納期より時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 再合成とならない限り、ご注文のプライマーはまとめて出荷しております。出荷予定日の異なるプライマーが一つのご注文の中に混在する時は、最も出荷予定日の遅いプライマーにあわせて出荷いたしますのでご了承ください。
- 金曜日に出荷する場合は、月曜日にお届けするよう手配しております。土曜日のお届けをご希望の場合は、ご注文時にその旨ご連絡お願いいたします。
- 一部の地域あるいは交通事情により、出荷日の翌日に納品できない場合がございます。
-
土曜、日曜、祝祭日は営業しておりません。
ご要望、お問い合わせは下記までお願いします。
Life Technologies Japan Ltd.
カスタムプライマー受注担当
TEL:03-6832-6980
FAX:03-6832-9585
E-mail:jpprimerorder@invitrogen.com