価格表
カスタムプライマー (オリゴDNA受託合成)
~高品質のDNAを低価格で~
●基本価格表(※全国どこでも送料無料)
合成スケール*1 | 1塩基あたりの価格 | 精製追加料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
脱塩 | カートリッジ精製 | HPLC精製*2 | PAGE精製*3 | ||
50 nmol | 60 円 | 0 円 | 800 円 | ― | ― |
200 nmol | 120 円 | 0 円 | 800 円 | 7,000 円 | 10,000 円 |
1 µmol | 500 円 | 0 円 | 3,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 |
塩基数、配列等によって合成物の容量は変化します。保証値はこちらをご覧ください。
*2 HPLC精製は50塩基以下のオリゴDNAのみ承ります。
*3 PAGE精製の納期は、海外合成になりますので約3週間かかります。
●修飾追加料金
修飾 | 50 nmol | 200 nmol | 1 μmol |
---|---|---|---|
5'-アミン化*2, *3 | 6,000円/オリゴ | 8,000円/オリゴ | 10,000円/オリゴ |
5'-リン酸化*4 | 8,000円/オリゴ | 10,000円/オリゴ | 12,000円/オリゴ |
5'-ビオチン化*2, *3 | 8,000円/オリゴ | 10,000円/オリゴ | お問合せください |
5'-蛍光
| 10,000円/オリゴ | 12,000円/オリゴ | お問合せください |
5'-蛍光
(フルオレセイン) | 8,000円/オリゴ | 10,000円/オリゴ | お問合せください |
5'-Alexa*6 (488, 532, 546, 555, 594, 647, 660, 750) | 15,000円/オリゴ | 20,000円/オリゴ | - |
3'-ビオチン化*2 | - | 10,000円/オリゴ | 18,000円/オリゴ |
デオキシイノシン*5 | 1,800円/ヶ所 | 1,800円/ヶ所 | 2,500円/ヶ所 |
デオキシウラシル*5 | 3,000円/ヶ所 | 3,000円/ヶ所 | 4,000円/ヶ所 |
S化塩基
(S-オリゴ)*5*7 | - | 1,000円/ヶ所 | 1,600円/ヶ所 |
ミックス塩基 | 無料 |
*3 カートリッジ精製でのご注文は海外生産となります。
*4 カートリッジ精製でのご注文は承っておりません。
*5 1塩基の価格は基本価格に追加価格を加えたものとなります。
例えば、50 nmol、脱塩でのデオキシイノシンの価格は 60円 + 1,800円 = 1,860円/ヶ所となります。
*6 HPLC精製のみの取り扱いとなります。(2010年2月より)50nmolサイズのHPLC精製追加料金は、7,000円になります。
*7 S化塩基をご注文の際、3´末端は構造上S化出来ません。配列を選択される際、3´末端の塩基は、ACGTのいずれかをご指定下さい。
また、5´末端を修飾される際、その修飾基と5´末端の塩基の間もS化の選択が出来ます。全塩基S化を選択される際等、S化の選択の有無を別途お申し付け下さいますよう、お願い致します。
<S化塩基記号対応表> | ||||
酸化塩基 | A | C | G | T |
S化塩基 | F | O | E | Z |
その他の修飾につきましては、当社カスタムプライマーチームまでお問い合わせ下さい。
●出荷予定日
詳細はこちらをご覧ください。
合成スケール | 精製度 | 7~44mer | 45~80mer | 81~100mer |
---|---|---|---|---|
50 nmol | 脱塩 | 1* | 2 | US |
カートリッジ精製 | 1 | 2 | ― | |
200 nmol | 脱塩 | 1* | 2 | 3 |
カートリッジ精製 | 1 | 2 | 4 | |
HPLC精製** | 5 | 5 (50merまで) | ― | |
1 μmol | 脱塩 | 4 | 4 | 4 |
カートリッジ精製 | 4 | 4 | 4 | |
HPLC精製** | 5 | 5 (50merまで) | ― |
-
午後7時(web)、午後4時(mail)、午後2時(FAX)までにご注文いただいた時の予定表です。
例えば、上表で 1 の場合、ご注文の翌日に弊社を出荷致します。 - US は海外生産品で、納期は 2~4週間となります。
- ― 印の合成は弊社では承っておりません。
- HPLC 精製は50mer以下のオリゴDNAのみ承ります。また、納期が変動いたしますのでご了承ください。
- * は金曜日に受注したもののみ土曜日出荷となります。
ご要望、お問い合わせは下記までお願いします。
Life Technologies Japan Ltd.
カスタムプライマー受注担当
TEL:03-6832-6980
FAX:03-6832-9585
E-mail:jpprimerorder@invitrogen.com